Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 518,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CoBr2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.74 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-166-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cobalt(II)-bromid Hydrat,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: inorganic catalyst
SMILES string
O.Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for C-metal, C-heteroatom and C-C bond formations, addition to unsaturated bonds, cyclizations, functional group transformations, polymerization, oxidations and reductions, carbonylations.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99.99% trace metals basis | description 99% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis |
| reaction suitability core: cobalt, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cobalt | reaction suitability core: cobalt | reaction suitability core: cobalt |
| form solid | form crystals and lumps, solid | form powder | form beads |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?