Merck
332550
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propandiamin
96%
Synonym(e):
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
Größe auswählen
5 G
€ 72,50
€ 72,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 72,50
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2N(CH2)3NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 72,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4283 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine was used in preparation of unlabelled N,N,N′-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIDPM).[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B Lui et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 28(3), 360-365 (1987-03-01)
In conjunction with single photon emission computed tomography (SPECT), iodine-123 (123I)-labeled N,N,N'-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIPDM) has been used clinically as a regional cerebral perfusion imaging agent. The [123I]HIPDM can be prepared by a simple aqueous exchange reaction in a kit form. We
Questions
  1. Comment est fait ce produit?
    1 answer
    1. The preparation method for this product is considered proprietary.