Merck
332526
Sigma-Aldrich
Ammoniumheptafluorotantalat(V)
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2TaF7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
InChIKey
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)