Wichtige Dokumente
331783
trans-9,10-Dihydro-9,10-ethananthracen-11,12-dimethanol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H]1[C@@H](CO)C2c3ccccc3C1c4ccccc24
InChI
1S/C18H18O2/c19-9-15-16(10-20)18-12-6-2-1-5-11(12)17(15)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-8,15-20H,9-10H2/t15-,16-,17?,18?/m1/s1
InChIKey
JRUAWKGGVJZZQC-MRLCAUJQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)