Fortfahren mit
329894
Diphenyl-d10
99 atom % D
Synonym(e):
Biphenyl-d10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5-C6D5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.27
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+10
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
mp
70-72 °C (lit.)
application(s)
electronics
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-LHNTUAQVSA-N
General description
Biphenyl-d10 99 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Quality control reference standards
- Advanced materials research and development
- Environmental monitoring applications
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR applications
- High deuterium content for effective labeling
- Improves the reliability of spectroscopic data
- Non-toxic and safe for laboratory environments
Benefits
- Accelerates drug formulation processes and testing
- Improves the quality of NMR results and analyses
- Increases efficiency in research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
471178533785364622
description
99 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
70-72 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
application(s)
electronics
application(s)
-
application(s)
electronics
application(s)
electronics
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1486-01-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)