Wichtige Dokumente
329517
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1,4-dion
98%
Synonym(e):
4-Oxoisophoron, Ketoisophoron
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
InChIKey
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?