Wichtige Dokumente
328987
Phenylchlordithioformiat
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6688 (lit.)
bp
135 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=S)Sc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClS2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
XEXIHCWFFNGQDE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?