Wichtige Dokumente
328103
3′-Hydroxyacetophenon
≥99%
Synonym(e):
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
bp
296 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
InChIKey
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
247.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
119.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?