Merck
324698
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(NO2)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
Beilstein:
778939
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
159-162 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChIKey
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable