Merck
321710
Sigma-Aldrich
Kohlendioxid
10% in helium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352119
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Konzentration
10% in helium
Anwendung
For calibrating analytical instruments.
Verpackung
Packaged in lightweight no-return cylinders
Empfohlene Produkte
Control valve Z166995 or regulator Z167002 is recommended.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)