Merck
319805
Sigma-Aldrich
3-Fluorsalicylaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3-2-(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChIKey
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)