Merck
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenten-1,2-dicarbonsäure-anhydrid
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
Beilstein:
123650
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
InChIKey
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)