317640
Phthalsäure-mono-methylester
97%
Synonym(e):
mono-Methyl-phthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable