Merck
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetylchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5392 (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)