Merck
310603
Sigma-Aldrich
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
InChIKey
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)