309974
Ethyl-(S)-(+)-mandelat
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D +134°, c = 3 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
bp
106-107 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
SAXHIDRUJXPDOD-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable