Merck
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoesäure
95%
Synonym(e):
Diphenylamin-2,2′-dicarbonsäure
Größe auswählen
5 G
€ 108,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 108,00
About This Item
Lineare Formel:
HN(C6H4CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)