Fortfahren mit
308560
4-Amino-6-chlor-1,3-benzoldisulfonamid
98%
Synonym(e):
3-Chlor-anilin-4,6-disulfonamid, 4-Amino-6-chlor-benzol-1,3-disulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.73
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-463-1
Beilstein/REAXYS Number:
1083877
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 28,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
257-261 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide is a potent inhibitor of gastric pathogen, Helicobacter pylori (hpCA).
Application
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide was used in the synthesis of deuterated thiazides by undergoing condensation with appropriately labeled aldehydes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11921057507BP010
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)