Merck
308552
Sigma-Aldrich
5,5-Dibrombarbitursäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Br2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
240-242 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H2Br2N2O3/c5-4(6)1(9)7-3(11)8-2(4)10/h(H2,7,8,9,10,11)
InChIKey
AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5,5-Dibromobarbituric acid was used in the synthesis of condensed pteridine system by undergoing condensation with 4,5-diamino-pyrimidines in the presence of pyridine[1].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE REACTION OF 5, 5-DIHALOBARBITURIC ACIDS WITH PYRIDINE1, 2.
The Journal of Organic Chemistry, 20(2), 264-270 (1955)