Fortfahren mit
308102
N,N-Dimethylhexylamin
98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-491-8
Beilstein/REAXYS Number:
1732757
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 57,10
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
density
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
InChI key
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
General description
The free Salinomycin (Sali), that has selective toxicity to cancer stem cells (CSCs), was encapsulated into the nanoparticle along with the additive N,N-dimethylhexylamine.
Application
N,N-Dimethylhexylamine was used as ion-pairing agent to study the problem of poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It was also used in the determining the five monophosphate nucleotides (cytidine 5′-monophosphate, uridine 5′-monophosphate, adenosine 5′-monophosphate, inosine 5′-monophosphate and guanosine 5′-monophosphate) in baby foods.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40460276170163643
description
98%
description
technical, ≥95% (GC)
description
99%
description
≥98%
assay
98%
assay
≥98.0% (NT), ≥95% (GC)
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
146-150 °C (lit.)
bp
-
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
bp
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
density
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)