Direkt zum Inhalt
40460
N,N-Dimethylhexadecylamin
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
1-Dimethylamino-hexadecan, N,N-Dimethylpalmitylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-997-2
Beilstein/REAXYS Number:
1755921
MDL number:
Assay:
≥95% (GC), ≥98.0% (NT)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC), ≥98.0% (NT)
impurities
≤0.3% water
density
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C18H39N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h4-18H2,1-3H3
InChI key
NHLUVTZJQOJKCC-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylhexadecylamine is a swelling agent useful for the enlargement of the size of mesopores of colloidal silica nanoparticles.
Application
N,N-Dimethylhexadecylamine may be employed in the following studies:
  • As pore size mediator for the synthesis of monodispersed mesoporous silica nanoparticles.
  • As swelling agent in the fabrication of colloidal mesoporous silica nanoparticles of a tunable mesopore size.
  • Preparation of 1,4-bis(N-hexadecyl-N,N-dimethylammonium)butane dibromide, Gemini surfactant.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
287.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
142 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)