Wichtige Dokumente
308099
N,N-Diethyl-N′-methylethylendiamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4296 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)CCNC
InChI
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
MKDYQLJYEBWUIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)