Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,80 € 64,35 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 € 305,25 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.080,00 |
Über diesen Artikel
€ 64,35
Listenpreis€ 85,80Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4395 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN
InChI
1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 85% | description 98% | description 95% |
| assay 95% | assay 85% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.85 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4395 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.400 (lit.) |
| bp 114-117 °C (lit.) | bp 119 °C (lit.) | bp 119 °C (lit.) | bp 130-133 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?