Wichtige Dokumente
307424
Silberheptafluorbutyrat
97%
Synonym(e):
Heptafluorbuttersäure Silbersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
292-294 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C4HF7O2.Ag/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;/h(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
GPNIJXACCBKBEP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)