Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,80 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9N(CH3)3(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.29
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-219-7
Beilstein/REAXYS Number:
3915222
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description ≥98.0% (AT) | description 97% | description 98% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98.0% (AT) | assay 97% | assay 98% |
| form powder | form solid | form solid | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?