Merck
307203
Sigma-Aldrich
5-Aminoindol -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
5-Indolamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
255-257 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
InChIKey
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)