Fortfahren mit
306940
2,6-Dimethylthiophenol
95%
Synonym(e):
2,6-Dimethylthiophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-272-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Application
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W366609269689275468
description
95%
description
≥95%, FG
description
98%
description
97%
assay
95%
assay
≥95%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5736 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5698 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylthiophenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)