Fortfahren mit
269689
3,4-Dimethylthiophenol
98%
Synonym(e):
3,4-Dimethylthiophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-587-8
MDL number:
Assay:
98%
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5736 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)cc1C
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethylbenzenethiol may be used in chemical synthesis studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
522929306940275468
description
98%
description
90%
description
95%
description
97%
assay
98%
assay
90%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.5736 (lit.)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)