Fortfahren mit
30650
1-Decen
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-n-Decene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 929,00
€ 696,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-819-2
Beilstein/REAXYS Number:
1737236
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.84 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Decene is a marker of oxidative stress. The reactivity ratio for the copolymerization of 1-decene with 2/MAO (methylaluminoxane) was studied.
Application
1-Decene was used to study the hydrosilylation kinetics of hydride-capped silicon nanocrystals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM7827030649240761
1-Decen analytical standard
Supelco
30649
1-Decen
description
≥97.0% (GC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
≥99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
mp
-
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)