Wichtige Dokumente
305545
N-Isopropyl-1,3-propandiamin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
InChIKey
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?