Merck
305383
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,4-pentandiol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(OH)(CH3)CH2C(OH)(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
Beilstein:
1304453
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
98-100 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(2,8)5-7(3,4)9/h8-9H,5H2,1-4H3
InChIKey
DBTGFWMBFZBBEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Its Cr(VI) ester catalyzes the peroxyacetic acid oxidation of secondary alcohols to ketones. The chromate ester is easily prepared in situ.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 26, 5855-5855 (1985)