Fortfahren mit
68340
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
puriss., ≥99.0% (GC)
Hexylene glycol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Hexylenglykol, MPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
viscous liquid
€ 31,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexylene glycol can also be used as a solvent in the preparation of CuO doped on TiO2/silica gel photocatalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
112100PHR31811308200
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. West Nyack NY
    • Reviews 5
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good
    great service with customer service, great service with customer service
    Helpful?