Fortfahren mit
303232
3-Nitro-2-pyridinsulfenylchlorid
95%
Synonym(e):
(3-Nitro-2-pyridyl)sulfenyl chloride, 2-(Chlorosulfanyl)-3-nitropyridine, 3-Nitropyridinyl-2-sulfenyl chloride, [(3-Nitropyridin-2-yl)sulfanyl]chlorane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
€ 177,00
Listenpreis€ 236,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
reagent type: protection reagent
reactivity: thiol reactive
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
functional group
nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
General description
The 3-nitro-2-pyridinesulphenyl (Npys) moiety is useful as a protecting-activating group for cysteine, particularly in the synthesis of cyclic and unsymmetrical disulfides. The stability of NpysCl was studied in various solvents.
Application
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride (NpysCl) was employed as the starting material for the synthesis of N-, O- and S-Npys-protected amino acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
191167348295223298
description
95%
description
97%
description
98%
description
95%
assay
95%
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: protection reagent
reactivity: thiol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
mp
-
mp
46-49 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)