Wichtige Dokumente
301744
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-on -Lösung
50 wt. % in propylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in propylene glycol
Brechungsindex
n20/D 1.476
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1=C(O)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
InChIKey
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?