Wichtige Dokumente
301167
4′-Cyclohexylacetophenon
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
179-181 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H18O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3
InChIKey
MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?