Merck
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-chinolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
InChIKey
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)