Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,60 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-666-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4289 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 96% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 96% | assay 97% | assay 97% |
| density 0.798 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4289 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.4374 (lit.) |
| bp 169-171 °C (lit.) | bp 77 °C/15 mmHg (lit.) | bp 145 °C (lit.) | bp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?