296902
(R)-(−)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamid
98%
Synonym(e):
R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]18/D −46°, c = 0.9 in acetone
Optische Reinheit
ee: 98% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m1/s1
InChIKey
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable