Merck
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzolsulfonamid
99%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChIKey
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)