Wichtige Dokumente
295523
Methyl-vinylether
≥98%
Synonym(e):
Vinyl-methylether
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
1209255
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Enthält
0.1% triethanolamine as stabilizer
SMILES String
COC=C
Verpackung
Packaged in lecture bottle
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valve Z146951 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-76.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?