Wichtige Dokumente
295027
Bortrifluorid
≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.38 (21 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
gas
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
reaction type: Polymerization Reactions
bp
−100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
SMILES String
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
InChIKey
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?