Wichtige Dokumente
292508
2,6-Dimethoxybenzaldehyd
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1cccc(OC)c1C=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?