Wichtige Dokumente
291552
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indol
97%
Synonym(e):
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carbolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
219-222 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3
InChIKey
QYMDEOQLJUUNOF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?