Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-577-3
Beilstein/REAXYS Number:
108455
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90%
form
solid
bp
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChI key
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description 90%, technical grade | description technical grade, 90% | description 90% |
| assay 90% | assay 90% | assay 90% | assay 90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 114-115 °C/11 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 156 °C (lit.), 37-40 °C/0.01 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 44-46 °C (lit.) | mp - | mp 167-172 °C | mp - |
| form solid | form - | form solid | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?