Merck
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Morpholinsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3S · C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.32
Beilstein:
4042738
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
123-126 °C
SMILES String
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
InChIKey
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)