Fortfahren mit
280429
(Triphenylphosphoranyliden)acetonitril
97%
Synonym(e):
(Cyanomethylen)-triphenylphosphoran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
240-689-7
MDL number:
Assay:
97%
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
189-195 °C (lit.)
functional group
nitrile, phosphine
SMILES string
N#CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16NP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,17H
InChI key
APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Wittig reagent for the preparation of α,β, unsaturated nitriles from carbonyl compounds.
Reactant for
  • Preparation of antitrypanosomal activity
  • Direct Michael addition of alkenes
  • Synthesis of 1,6-enynes
  • Beta-umpolung addition of nucleophiles to activated disubstituted alkyl allenes
  • Stereoselective analysis of β-homoproline derivatives
  • Stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Palladacycle mediated synthesis of cyano-functionalized chiral diphosphines
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5106369799280933
description
97%
description
95%
description
98%
description
95%
assay
97%
assay
95%
assay
98%
assay
95%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
189-195 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
functional group
nitrile, phosphine
functional group
-
functional group
ester, phosphine
functional group
aldehyde, phosphine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)