Merck
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenyl-buttersäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
2045208
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
bp
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChIKey
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)