Wichtige Dokumente
278432
N-(2-Dimethylaminoethyl)-morpholin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4582 (lit.)
bp
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCN1CCOCC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)