277622
4-Butylbenzylalkohol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
InChIKey
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves