276669
1,1-Dimethylguanidin -sulfat (Salz)
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CN(C)C(N)=N.CN(C)C(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as peroxide activator for bleaching cellulosic textiles
- in the synthesis of N2,N2-dimethyl-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)pyrimidine-2,5-diamine, substrate for the modified Pictet-Spengler reaction
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?